Learn More
(R)-(-)-2-(2,5-Dihidrofenil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Dihydrophenylglycine |
| CAS | 26774-88-9 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, (R)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, D-(-)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, D-1,4-Cyclohexadienylglycine, D-2,5-Dihydrophenylglycine, D-2-(1,4-Cyclohexadienyl)glycine, D-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, (R)-(-)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine, Cyclohexa-1,4-dienylglycine, (2R)-amino(cyclohexa-1,4-dienyl)acetic acid, d-Dihydrophenylglycine, Cefradine Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)O)C1=CCC=CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-2-ciclohexa-1,4-dien-1-ilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.079 |