Learn More
(R)-2-(1-hidroxietil)piridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15434909 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15434909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62548.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la síntesis de productos ópticamente activos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Para la síntesis de productos ópticamente activos.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 27911-63-3
Color Incolora
Fórmula molecular C7H9NO
Número MDL MFCD04972322
Cantidad 1 g
Beilstein 3537186
Sinónimo r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Clave InChI PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Nombre IUPAC (1R)-1-piridin-2-iletanol
Peso molecular (g/mol) 123.155
PubChem CID 642847
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Forma física Sólido