Learn More
(R)-2-(1-Hidroxietil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10601325 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601325 1 g Frasco de vidrio 1 g
10331853 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601325 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382860010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27911-63-3
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD04972322
Clave InChI PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
PubChem CID 642847
Nombre IUPAC (1R)-1-piridin-2-iletanol
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5270 to 1.529
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +24° (31°C c=1 toluene)
Rotación específica + 24
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación