Learn More
MedChemExpress R-1479
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 284.23 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.66% |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 478182-28-4 |
| Sinónimo | 4'-Azidocytidine |