Learn More
IKA™ Pala de hélice R 1405
Código de producto. 10038110 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico) del ventilador:
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
10038110 45 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10038110 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001289800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pala de una hélice de 3 palas adecuada para un agitador Eurostar 20 y eje de agitación T 50.
  • Con tres palas
  • Diseño de flujo eficiente
  • Para extraer el material que se va a mezclar desde la parte inferior y la parte superior.
  • Adecuado para su uso con lo siguiente:
    • Agitador digital de alta velocidad Eurostar 20
    • Agitador de control de alta velocidad Eurostar 20
    • Agitador digital T 50 Ultra-Turrax™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 45 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores Eurostar 20, agitador digital T 50 Ultra-Turrax
Para utilizar con (aplicación) Volúmenes de agitación/mezclado de 0,25 a 30 l