Learn More
IKA™ Agitador de anclaje R 1402
Código de producto. 10483151 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
42 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) unitSize
10483151 42 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10483151 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001243300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayuda a proporcionar agitación a alta velocidad en el laboratorio.
  • Para usar con agitadores digitales de alta velocidad EUROSTAR 20
  • Rango de trabajo de 1 a 30 l
  • Diámetro del agitador de 40 mm
Información de órdenes
DiameterMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rango de trabajo de 1 a 30 l
Diámetro (imperial) 1,6 in
Diámetro del eje (imperial) 1,7 in
Diámetro (métrico) 40 mm
Diámetro del eje (métrico) 42 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores digitales de alta velocidad EUROSTAR 20
Tipo Disolvente