Specifications
| Tipo de producto | Soporte |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 355 mm |
| Anchura (métrico) | 242 mm |
| Para utilizar con (equipo) | T 10 Basic y T 10 Standard |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |