Learn More
behr Labor-Technik™ Unidad de extractor Soxhlet behrotest™ R 104 S
Código de producto. 10531033
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10531033 250 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10531033 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6429.94€
    3189.84€ / paquete de 1
    Ahorro 3240.10€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Sistema de extracción compacto completo con rejilla básica, dispositivo de calentamiento, soporte, mangueras y cristalería (matraces de reacción, extractor, condensador Dimroth para extracción).
  • Con la regulación de calefacción infinitamente variable después del ciclo de extracción, el sistema compacto elimina el disolvente mediante una válvula de descarga en el extractor directamente en el depósito.
    • Incluye paquete de muestras, manguitos de extracción y piedras de ebullición.
      • Los equipos de behr para extracción Soxhlet cumplen con los requisitos más diversos de las rutinas diarias de laboratorio.
        • Con las unidades de hidrólisis de behr, es posible la digestión ácida antes de la extracción (determinación del contenido total de grasa según Weibull y Stoldt).
          • Prácticos soportes para condensador y adaptador de extracción para una colocación segura entre extracciones
            • Condensador con conexiones roscadas
  • Especificaciones
    Tipo de producto Unidad de extracción
    Capacidad (métrico) 250 mL
    Incluye 4 posiciones de muestra