Learn More
R-10015, MedChemExpress
Descripción
R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-10015 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2097938-51-5 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H19ClN6O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (152.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2NC(C3CCN(C4=C5C(NC=C5Cl)=NC=N4)CC3)=NC2=C1)OC |
| Mostrar más |