Learn More
(R)-10-Monohidroxi-10,11-dihidro Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30464374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464374 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54650010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15H14N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Nombre IUPAC (5R)-5-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055
Porcentaje de pureza >95%