Learn More
(R)-10-Monohidroxi-10,11-dihidro Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30180331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180331 50 mg 50 miligramos
30179907 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54650050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104746-03-4
Fórmula molecular C15H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 254.28
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Nombre IUPAC (5R)-5-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055
Porcentaje de pureza >95%