Learn More
(R)-1-tosiloxi-2,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (r)-1-Tosyloxy-2,3-propanediol |
| CAS | 41274-09-3 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | [(2R)-2,3-dihidroxipropil] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0562 |