Learn More
(R)-1-[(SP )-2-(Diciclohexilfosfino)ferrocenil]etildi-terc-butilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine |
| CAS | 158923-11-6 |
| Fórmula molecular | C32 H52 Fe P2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]-1-[1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)-ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl-di-tert-butylphosphine, CyPFt-Bu, Josiphos SL-J009-1, [(R)-1-[(S)-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl]di-tert-butylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/q2*-1;+2/t21-;;/m1../s1 |
| SMILES | C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]12=[CH]3[Fe+2]1456789([CH]%10=[CH]4[CH-]5[CH]6=[CH]7%10)[CH]3=[CH]8[C-]29P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12 |
| Peso molecular (g/mol) | 554.548 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.289 |