Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-difenilfosfino)ferrocenil]etildi-t-butilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1-[(S)-(2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine |
| CAS | 155830-69-6 |
| Fórmula molecular | C32H40FeP2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl)-1-(diphenylphosphino)Ferrocene, Josiphos SL-J002-1, [(R)-1-[(S)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyl]Diphenylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Fe].C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]1[CH][CH][CH][C]1P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][CH][CH]4 |
| Nombre IUPAC | ciclopentano;diterc-butil-[(1R)-1-(2-difenilfosfanilciclopentil)etil]fosfano;hierro |
| Peso molecular (g/mol) | 542.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.1955 |