Learn More
(R)-(+)-1-Fenilpropilamina, ChiPros + 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322997 25 g 25 g
11302997 1 g 1 g
11312997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16319.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3082-64-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3082-64-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00083057
Clave InChI AQFLVLHRZFLDDV-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-phenylpropylamine, r-1-phenylpropan-1-amine, 1r-1-phenylpropan-1-amine, r-1-phenylpropylamine, r-+-alpha-ethylbenzylamine, 1r-1-phenylpropylamine, r-+-methylbenzylamine, r-+-1-amino-1-phenylpropane, r +-a-ethylbenzylamine, r-+-, a-ethylbenzylamine
PubChem CID 5324978
Nombre IUPAC (1R)-1-fenilpropanol-1-amina
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 3029904
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +20° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza ≥99%