Learn More
(R)-(+)-1-Feniletilamina, ChiPros + 99 %, 99+ % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369655 100 g 100 g
11349655 5 g 5 g
11359655 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19117.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to determine the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-feniletilamina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. También se utiliza para determinar la pureza enantiomérica de los ácidos.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-69-9
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00064405
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.526
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform.
Rotación óptica +30° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-1-Phenylethylamine