Learn More
(R)-(+)-1-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454403 500 g 500 g
11434403 25 g 25 g
11444403 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11454403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10967.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-feniltilamina es una amina quiral utilizada para la determinación de la pureza enantiomérica de los ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (40 g/l).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-69-9
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00064405
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.526
Cantidad 500 g
Número UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Soluble in water (40g/L).
Rotación óptica +29° (c=10 in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.