Learn More
(R)-(+)-1-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434403 25 g 25 g
11444403 100 g 100 g
11454403 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10967.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-feniltilamina es una amina quiral utilizada para la determinación de la pureza enantiomérica de los ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (40 g/l).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-69-9
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00064405
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.526
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Soluble in water (40g/L).
Rotación óptica +29° (c=10 in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-1-Phenylethylamine