Learn More
Isocianato de (R)-(+)-1-feniletilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358365 5 g 5 g
11348365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10305.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de (R)-1-feniletilo se utiliza en la derivación de alcoholes, tiocarbamatos y ácidos grasos de hidroxilo. El isocianato de (R)-1-feniletilo inhibía moderadamente ambos aductos de BP-ADN.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y humedad. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33375-06-3
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00063015
Clave InChI JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
PubChem CID 7018262
Nombre IUPAC [(1R)-1-isocianatoetil]benceno
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Densidad 1.045
Punto de ebullición 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.5124
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 3196930
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Rotación óptica +10.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%