Learn More
(R)-(+)-1-feniletanol, ChiPros 99 %, + 97 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354186 5 g 5 g
11364186 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19296.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1517-69-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethanol is used in the synthesis of optically active products. It is also useful in the determination of enantiomeric purity and for resolutions of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(+)-1-el feniletanol se utiliza en la síntesis de productos ópticamente activos. También sirve en la determinación de la pureza enantiomérica y para la resolución de ácidos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos y ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1517-69-7
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00064263
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
PubChem CID 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Phenylethanol
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 1.012
Punto de ebullición 88°C to 89°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Mild
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 97 % ee
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Número UN UN2937
Beilstein 2039798
Información de solubilidad Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
Rotación óptica +45° (c=5 in Methanol)
Nombre IUPAC 1-feniletan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%