Learn More
(R)-(+)-1-Fenil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357545 100 mg 100 miligramos
11347545 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05681.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1565-74-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1565-74-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00064279
Clave InChI DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenylpropan-1-ol, 1r-1-phenylpropan-1-ol, r-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenyl-propanol, r-+-alpha-ethylbenzyl alcohol, r-+-1-phenylpropanol, r-1-phenylpropanol, 1-phenyl-1-propanol #, r-1-phenyl-1propanol
PubChem CID 640199
Nombre IUPAC (1R)-1-fenilpropan-1-ol
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
Densidad 0.993
Punto de ebullición 217°C to 219°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 100 mg
Beilstein 2041555
Rotación óptica +47° (c=2.2 in Hexane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%