Learn More
(R)-1-Fenil-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712792 1 g Frasco de vidrio 1 g
10413575 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 103548-16-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103548-16-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00145213
Clave InChI RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735120
Nombre IUPAC (1R)1-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 66°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Rotación específica + 54.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino