Learn More
(R)-1-Fenil-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 62°C to 66°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Condición de rotación específica | +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth) |
| Mostrar más |