Learn More
(R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 180272-45-1 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(1R)-, Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1204 |