Learn More
Alcohol (R)-1-fenetílico, TRC
Código de producto. 30420557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30420557 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30420557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2960055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Phenethyl Alcohol
CAS 1517-69-7
Fórmula molecular C8H10O
Cantidad 5 g
Sinónimo (alphaR)-alpha-Methylbenzenemethanol, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-1-Phenylethanol, (+)-sec-Phenethyl Alcohol, (+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-alpha-Phenethyl Alcohol, (R)-(+)-alpha-Hydroxyethylbenzene, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, R(+)-Phenylethanol, d-alpha-Phenethyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732