Learn More
(R)-(+)-1-Octin-3-ol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349585 1 g 1 g
11359585 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19045.03
Solicitar formato a granel o personalizado
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol is used as an intermediate for the synthesis of prostaglandins, modified eicosanoids structured with fatty acids attached to a 5 membered ring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(+)-1-octin-3-ol se utiliza como intermedio para la síntesis de prostaglandinas, eicosanoides modificados estructurados con ácidos grasos adheridos a 5 un anillo de miembros.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32556-70-0
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00192370
Clave InChI VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r-+-1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, 3r, 3r-oct-1-yn-3-ol, r-1-octyn-3-ol, unii-az9v2w5sw4, 3r-1-octyn-3-ol, az9v2w5sw4, +-1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, r, 1-octyn-3-ol, +
PubChem CID 6999692
Nombre IUPAC (3R)-oct-1-in-3-ol
SMILES CCCCCC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Octyn-3-ol
Densidad 0.866
Punto de ebullición 100°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 1 g
Beilstein 2037704
Rotación óptica +9.9° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza ≥98%