Learn More
(R)-1-Metilpiperidina-2-Ácido carboxílico (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Methylpiperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 41447-17-0 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-1-Methyl-2-Piperidinecarboxylic Acid, (+)-(R)-N-Methylpipecolic Acid; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CN1CCCC[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-metilpiperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |