Learn More
(R)-1-metilmefenitoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Methylmephenytoin |
| CAS | 201606-44-2 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-13(10-8-6-5-7-9-10)11(16)14(2)12(17)15(13)3/h5-9H,4H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(N(C)C(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-etil-1,3-dimetil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1212 |