Learn More
(R)-1-metil-3-pirrolidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol |
| CAS | 104641-60-3 |
| Fórmula molecular | C5H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CN(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-1-metilpirrolidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 101.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0841 |