Learn More
(R)-(-)-1-Metil-3-pirrolidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966671 1 g 1 g
11976671 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104641-60-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD03788747
Clave InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
Nombre IUPAC (3R)-1-metilpirrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9210g/mL
Punto de ebullición 50°C to 52°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.464
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.921
Rotación específica -7
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.