Learn More
(R)-(-)-1-Metil-3-fenilpropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945251 5 g 5 g
10722212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 937-52-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 937-52-0
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00145208
Clave InChI WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
PubChem CID 2734033
SMILES CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Color Incolora
Densidad 0.9360g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5130 to 1.5150
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.936
Condición de rotación específica − 11.00 (20.00°C neat)
Rotación específica − 11.00
Nombre IUPAC (2R)-4-fenilbutan-2-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.