Learn More
(R)-(-)-1-Metil-3-hidroxipirrolidina, 99%
Código de producto. 11365525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365525 250 mg 250 miligramos
11345525 1 g 1 g
11355525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19694.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104641-60-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD03788747
Clave InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
SMILES CN1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densidad 0.92
Punto de ebullición 103°C to 106°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.464
Cantidad 250 mg
Beilstein 4349393
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Nombre IUPAC (3R)-1-metilpirrolidin-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación