Learn More
(R)-1-Metil-3-aminometil-piperidina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30477755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477755 250 mg 250 miligramos
30466391 100 mg 100 miligramos
30475188 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM221783250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400744-18-4
Fórmula molecular C7H16N2 . 2 (HCl)
Peso molecular (g/mol) 201.13
Sinónimo 3-Piperidinemethanamine, 1-methyl-, hydrochloride (1:2), (3R)- (ACI), (3R)-1-Methyl-3-piperidinemethanamine dihydrochloride, (R)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine dihydrochloride, [(3R)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanamine dihydrochloride, (3R)-3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine dihydrochloride, (3R)-3-(Aminomethyl)-N-methylpiperidine dihydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(aminomethyl)piperidine dihydrochloride
Nombre IUPAC [(3R)-1-metilpiperidina-3-il]metamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN1CCC[C@H](CN)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Methyl-3-aminomethyl-piperidine Dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2.2ClH/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9;;/h7H,2-6,8H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0847