Learn More
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336691 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10306551 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331780100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4984-22-9 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4984-22-9
Número MDL MFCD01632587
Clave InChI ARXJGSRGQADJSQ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---1-methoxy-2-propanol, 2r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxy-2-propanol, r-1-methoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2r, 20s-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane-1,20-diol, pubchem6714, r-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 2733589
Nombre IUPAC (2R)-1-metoxipropan-2-ol
SMILES CC(COC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -97.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10O2
Fórmula lineal CH3OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.92
Condición de rotación específica −22° (20°C c=10,CHCl3)
Rotación específica − 22.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 90.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido