Learn More
Isotiocianato de (R)-(-)-1-indanil, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifica
Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1-Indanyl isothiocyanate |
CAS | 737000-97-4 |
Densidad | 1.145 |
Punto de ebullición | 108°C to 113°C (0.1 mmHg) |
Fórmula molecular | C10H9NS |
Índice de refracción | 1.6134 |
Número MDL | MFCD05664055 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2922 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Vedi altri risultati |