Learn More
(R)-1-Hidroxi-1-fenilpropanona, TRC
Código de producto. 17994225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994225 100 mg 100 miligramos
17970695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949610100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-60-3
Fórmula molecular C9 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Sinónimo 2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-, (R)-, (1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (-)-(1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (1R)-1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, (R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, (R)-Hydroxy-1-Phenyl-2-propanedione, (R)-Phenylacetylcarbinol, D-(-)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, D-(-)-1-Phenyl-1-hydroxy-2-propanone, D-(-)-Phenylacetylcarbinol, PAC, l-Phenylacetylcarbinol, Ephedrine Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (1R)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-una
SMILES CC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681