Learn More
(R)-(-)-1-Ciclohexiletilamina, ChiPros 98 %, + 94 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309595 1 g 1 g
11319595 5 g 5 g
11329595 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19051.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5913-13-3 | C8H17N | 127.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (R)-(-)-1-ciclohexiletilamina se utiliza en la preparación de bencilideno(1-ciclohexiletil)amina al reaccionar con benzaldehído. También se utiliza para preparar polimetacrilamidas quirales, que se emplean como fases estacionarias para la resolución líquido-cromatográfica de las amidas racémicas. Además, se utiliza en la preparación de poliamidas ligadas al gel de sílice para cromatografía líquida de alta resolución, que son estables a la presión.
Solubilidad
Miscible con acetona, cloroformo, dimetilsulfóxido, etanol, metanol, éter, éter de petróleo y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
higroscópicas. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5913-13-3
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.23
Número MDL MFCD00043338
Clave InChI XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine
PubChem CID 10997046
SMILES CC(N)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine
Densidad 0.866
pH 11
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 94 % ee
Índice de refracción 1.462
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 2935070
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol,ether,petroleum ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Rotación óptica −4° (Neat)
Nombre IUPAC (1R)-1-ciclohexiletanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 98%