Learn More
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443657 5 g 5 g
15453657 250 mg 250 miligramos
11372359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27296.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119768-44-4 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119768-44-4
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD04974338
Clave InChI YNJCFDAODGKHAV-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo n-boc-r-1-amino-2-propanol, r-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, r-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2r-2-hydroxypropyl carbamate, n-boc-1-amino-2-propanol, n-boc-r-isopropanolamine, t-butyl 2r-2-hydroxypropylcarbamate, r-tert-butyl 2-hydroxypropylcarbamate
PubChem CID 12094522
Nombre IUPAC Tert-butil N-[(2R)-2-hidroxipropilo]carbamato
SMILES C[C@@H](O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Rotación óptica −24° (c=1 in Chloroform)
Porcentaje de pureza 98%