Learn More
(R)-1-BOC-3-metilpiperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10556260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525100 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432050010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 163765-44-4 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163765-44-4
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Número MDL MFCD02683205
Clave InChI FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 2756811
Nombre IUPAC terc-butil (3R)-3-metilpiperazina-1-carboxilato
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (R)-1-BOC-3-Methylpiperazine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.4°C to 46.6°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica + 15
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-1-BOC-3-methylpiperazine, 99%
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.