Learn More
(R)-(+)-1-Boc-3-metilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397099 1 g 1 g
11307109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27350.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 163765-44-4 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163765-44-4
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD02683205
Clave InChI FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 2756811
Nombre IUPAC terc-butil (3R)-3-metilpiperazina-1-carboxilato
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Punto de fusión 40°C to 45°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +16° (c=1 in Dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%