Learn More
(R)-1-Boc-3-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30328779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328779 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30328779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6566555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Fórmula molecular C10H19NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
Nombre IUPAC terc-butil (3R)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 201.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1365