Learn More
(R)-1-Boc-3-hidroximetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Boc-3-hydroxymethylpiperazine |
| CAS | 278788-66-2 |
| Fórmula molecular | C10H20N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-(Hydroxymethyl)piperazine, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)-2-hydroxymethylpiperazine, tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-11-8(6-12)7-13/h8,11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN[C@@H](CO)C1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-(hidroximetil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1474 |