Learn More
(R)-1-BOC-3-(hidroximetil)piperidina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10862431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10862431 1 g 1 g
10179779 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10862431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 140695-85-8
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Clave InChI OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 93°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -11.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo