Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429307 1 g 1 g
15439307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52559.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140695-85-8 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140695-85-8
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.293
Número MDL MFCD02683202
Clave InChI OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −20° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%