Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493748 1 g 1 g
15403758 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57228.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 569660-97-5 | C9H16BrNO2 | 250.136 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569660-97-5
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 250.136
Número MDL MFCD17214727
Clave InChI QJTKPXFJOXKUEY-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-boc-3-bromopyrrolidine, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-r-3-bromopyrrolidine, tert-butyl r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-but, r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179476
Nombre IUPAC (3R)-3-bromopirrolidina-1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Rotación óptica −33° (c=0.8 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.14
Porcentaje de pureza 95%