Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3077 |
| Rotación óptica | −33° (c=0.8 in Chloroform) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.14 |
| Porcentaje de pureza | 95% |