Learn More
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387619 1 g 1 g
11397619 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28188.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147081-49-0
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD03419272
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
Nombre IUPAC (3R)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.098
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Rotación óptica +3.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 97%