Learn More
(R)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200320 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676470 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10200320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436420010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140645-23-4
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Clave InChI WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-(aminometil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido