Learn More
(R)-1-(benciloxi)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30335788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335788 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28776010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)COCc1ccccc1
Nombre IUPAC (2R)-1-fenilmetoxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994