Learn More
(R)-1-bencil-3-Boc-aminopiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Benzyl-3-Boc-Aminopiperidine |
| CAS | 454713-13-4 |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Alogliptin Impurity 36 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-10-7-11-19(13-15)12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| Nombre IUPAC | N-[(3R)-1-bencilpiperidin-3-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 290.401 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.199 |